주요 문서
Z545140
Molymod® bonding links
Rigid bond, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104505
NACRES:
NB.17
Z545140 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pkg of 25
pkg of 4 pkg
제조업체/상표
Molymod
길이
20 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
법적 정보
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)