주요 문서
Z531189
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 500 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩529,424
₩529,424
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩529,424
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩529,424
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
길이
500 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)