주요 문서
Z530808
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top male joint: ST/NS 24/40, bottom male joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩324,496
₩324,496
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩324,496
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩324,496
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
male joint: ST/NS bottom24/40
male joint: ST/NS top24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
기타 정보
Picture is an example of male and female joint style.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)