주요 문서
Z529052
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Bottle-top adapter, GL 45
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩354,641
₩354,641
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩354,641
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.01
₩354,641
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
GL 45 to 2in. NPT thread. CERAMUS® to Aldrich 5 gallon container.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)