주요 문서
Z517739
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,735,041
₩1,735,041
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,735,041
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩1,735,041
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
조인트
joint: ST/NS29/32
높이
560 mm
O.D.
80 mm
용량
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)