주요 문서
Z517658
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,688,735
₩2,688,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,688,735
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩2,688,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS29/32
높이
430 mm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)