주요 문서
Z517534
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 4, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,765,796
₩1,765,796
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,765,796
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
₩1,765,796
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS29/32
특징
positions 4
길이
400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)