주요 문서
Z515809
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
male joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
동의어(들):
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩175,088
₩175,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩175,088
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩175,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
조인트
male joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)