주요 문서
Z512230
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
white rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
동의어(들):
Rubber Septa, Serrated Septa
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩665,840
₩665,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩665,840
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
₩665,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
white rubber
사용
ST/NS: 29/42
특징
fits neck I.D. 25.5 mm
포장
package of 100
하부 O.D.
28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)