주요 문서
Z510793
Sigma-Aldrich
Connecting Adapter
female joint: ST/NS 19/22, thread size 13-425
동의어(들):
747130-1319
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩72,167
₩72,167
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩72,167
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩72,167
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
나사산 크기
13-425
조인트
female joint: ST/NS19/22
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Connects ground joint glassware to threaded microscale component or sample vials. Excellent for use with splash-guards to recover small quantities of material during rotary evaporation. Order threaded vial connectors separately.
특징 및 장점
  • Accessory for microscale MICROFLEX threaded kits
  • Connects Standard Taper outer ground joint to GPI thread of inner ground joint
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)