주요 문서
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩63,235
₩63,235
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩63,235
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩63,235
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
round bottom flask
single-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Holed cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 9470-43
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
<ST/>14/10 threaded joint, and modified sides for easy cleaning or removal of material. Supplied with holed cap, PTFE-faced silicone septum, and FETFE® O-ring.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)