주요 문서
Z507857
Round-bottom flask with side port
capacity 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩101,094
₩101,094
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩101,094
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩101,094
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 9592-35
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)