주요 문서
Z502642
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
8-425 thread for 8-425
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩41,818
₩41,818
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩41,818
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩41,818
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
피팅
8-425 thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)