주요 문서
Z421561
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual-action NMR tube cleaner
joint: ST/NS 24/40, single position
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,608,065
₩1,608,065
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,608,065
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
SB.32
₩1,608,065
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Washes tubes inside and out simultaneously
  • Specially designed to prevent accidental breakage of tubes
  • Optional 1,000 mL reservoir flasks
  • Highly efficient solvent jets improve cleaning and reduce solvent usage
  • For 7 or 8 in. L, 5 mm NMR tubes
Pear-shaped filter flask sold separately.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)