주요 문서
Z415863
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 2,000 mL, Standard column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩777,896
₩777,896
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩777,896
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NC.05
₩777,896
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
기술
LPLC: suitable
보어 크기
2 mm
용량
2,000 mL
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
법적 정보
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)