주요 문서
Z414123
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset enlarging adapter
male joint: ST/NS 24/40, female joint: ST/NS 34/45
동의어(들):
glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩146,363
₩146,363
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩146,363
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩146,363
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
조인트
female joint: ST/NS34/45
male joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)