주요 문서
Z413542
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩214,368
₩214,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩214,368
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩214,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)