주요 문서
Z411868
Sigma-Aldrich
Mist eliminator to Welch® pump connection kits
For Models 1402N and 1376N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩179,249
₩179,249
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩179,249
About This Item
UNSPSC 코드:
41105101
NACRES:
NB.79
₩179,249
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
특징
For Models 1402N and 1376N
제조업체/상표
Welch
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)