주요 문서
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
동의어(들):
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
aluminum
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0002657700
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Clamping Range-Stand: 9-16mm
  • Clamping Range-Extension Arm: 6-16mm
  • Material: cast aluminum
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1