주요 문서
Z400254
Sigma-Aldrich
Cover for fine test sieve
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩40,803
₩40,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩40,803
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩40,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
설명
with lifting ring
제조업체/상표
ATM
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)