주요 문서
Z341894
IKA® dish attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.3 dish attachment
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩217,109
₩217,109
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩217,109
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.73
₩217,109
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
foil (slip-resistant)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
IKA 3120000
일반 설명
Note: For smooth shaking operations in the low viscosity range, e.g. Petri dishes or culture bottles. With integrated slip-resistant foil (PP).
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)