주요 문서
Z310832
Volac® mini-volumetric flask
volume 4 mL, accuracy: ±0.025 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩149,408
₩149,408
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩149,408
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩149,408
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
조인트
joint ST/NS neck7/16
설명
Class A
특징
class A
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Poulton & Graf
재고 정보
not available in USA and Canada
부피 측정 범위
4 mL, accuracy: ±0.025 mL
용량
4 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
법적 정보
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)