주요 문서
Z309044
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 11 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
ST7/3L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
material
PTFE
조인트
joint: ST/NS24/29
제조업체/상표
Quickfit ST 7/3L
재고 정보
not available in USA and Canada
블레이드 너비
76 mm
샤프트(shaft) 깊이
11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)