주요 문서
Z308587
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 250 mL
동의어(들):
MF29/3/250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩88,508
₩88,508
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩88,508
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩88,508
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint 24/29
제조업체/상표
Quickfit MF 29/3/250
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
190 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)