주요 문서
Z307076
Volac® volumetric pipette
volume 5 mL, accuracy: 0.015 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
borosilicate glass
특징
class AS
(Conforms to BS ISO648, batch tested)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Volac R371/NC/E/5
재고 정보
not available in USA and Canada
부피 측정 범위
5 mL, accuracy: 0.015 mL
용량
5 mL
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
법적 정보
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)