주요 문서
Z302198
Tyvek® Pro.Tech total body coveralls
size XXL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
크기
XXL
제조업체/상표
Tyvek
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With full length zipper, elasticated wrist holes, integral elasticated hood and overshoes for protection in controlled, clean environments. Provides CE type 5 and Type 6 (particle and limited splash) protection.
법적 정보
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)