주요 문서
Z301310
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
RA9/22
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩104,850
₩104,850
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩104,850
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩104,850
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit RA 9/22
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)