특징
CE compliant
CSA approved
제조업체/상표
KNF
재고 정보
not available in EU
파라미터
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
중량
4.2 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The ideal pump for vacuum and pressure filtration, solid phase extraction, and blotting. High performance diaphragm vacuum/pressure pumps for moderately corrosive applications and any filtration or procedure that requires clean evacuation, transfer and compression of air, gases, and vapors. Pumps are available with gauges and regulators for precise control of vacuum and pressure.
- Portable
- Oil-free
- Quiet operation
- Maintenance-free, Ryton® pump head
- Molded PTFE diaphragm
- Kalrez® multi-port valves
- Single stage
법적 정보
Kalrez is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.