주요 문서
Z288209
Sigma-Aldrich
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 115 V AC
동의어(들):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105101
NACRES:
NB.79
제품 Z288209은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
CE compliant
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KNF
재고 정보
not available in EU
파라미터
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
길이 × 너비 × 높이
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
중량
27 lb (12.3 kg)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
특징 및 장점
  • Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
  • Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
  • New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
  • Two stages.
  • 0 mm I.D. hose barbs on ports.
법적 정보
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)