주요 문서
Z286699
Microcells for WILMAD® 5 mm microcell assemblies
capillary, volume 8 μL
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Wilmad 529-D
용적
8 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microcells may be used interchangeably in the PTFE holder of the Microcell Assembly and can give the flexibility of taking NMR spectra of small samples.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)