주요 문서
Z285455
Sigma-Aldrich
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: SJ 35/25
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩178,031
₩178,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩178,031
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩178,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: SJ35/25
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With side hose connection and drip-tip. Improves efficiency of evaporation of solvents under reduced pressure when placed between the condenser of a rotary evaporator and a chilled receiving flask. Plug the condenser vacuum take-off exit opposite the receiving flask to eliminate path competition and direct all distillate to the chilled collection flask. SJ 35/25 adapter fits standard Büchi rotary evaporator glassware.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)