Merck
모든 사진(5)
주요 문서
Z284017
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, polygon, size 1 in. × 3/8 in., white
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩45,269
₩45,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩45,269
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩45,269
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated
polygon
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37120-0038
길이
25.4 mm
직경
9.5 mm
크기
1 in. × 3/8 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)