주요 문서
Z279897
Sigma-Aldrich
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/16 in. × 3/16 in.
동의어(들):
Flexible Tubing, Saint Gobain AFL00003, Tygon A-60-G
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 FT
₩92,974
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 FT
₩92,974
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 50 feet
제조업체/상표
Tygon
I.D. × O.D.
1/16 in. × 3/16 in.
벽 크기
1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This chemical pump tubing is a thermoplastic elastomer tubing with chemical compatibilities approaching fluoroelastomers and silicone tubing. Black, rubber-like tubing is heat sealable. Max. temp.: 275°F (135°C).
  • Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
  • Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
법적 정보
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)