주요 문서
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩129,210
₩129,210
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩129,210
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩129,210
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
특징
fits 14/10 cap
제조업체/상표
Ace Glass 8787-42
두께 × O.D.
3 mm × 20 mm
일반 설명
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)