주요 문서
Z277940
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩88,914
₩88,914
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩88,914
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
₩88,914
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments 9/4852
온도 측정 범위
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
스템 크기
8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)