주요 문서
Z271225
HI-VAC® vacuum valves
One-way, O-ring tip: no, bore 0-2 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
특징
O-ring tip: no
제조업체/상표
Kimble®
보어(bore)
0-2 mm
스템(stem) 직경
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
  • For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
  • Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
  • Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
  • Viton® O-rings
법적 정보
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)