주요 문서
Z270393
Support ring
ring diam. 3 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
링 직경
3 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cast iron ring with integral support clamp to attach to standard supports. Fits 1/2 in. diameter rods.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)