주요 문서
Z268429
Sigma-Aldrich
Pall reusable syringe filter holders
diam. 25 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
eCl@ss:
32110206
material
polyacetal (resin construction)
polypropylene housing
무균
non-sterile
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Gelman 4320
직경
25 mm
공극 크기
(N/A)
피팅
Luer inlet and outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reusable plastic filter holders provide an affordable alternative to disposable syringe filters. Autoclavable.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)