주요 문서
Z267589
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Undrilled
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩342,360
₩342,360
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩342,360
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
₩342,360
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
material
CaF2
포장
pkg of (contains 1 window)
기술
IR spectroscopy: suitable
직경 × 두께
32 mm × 3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1