Key Documents
Z265608
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110504
material
glass support
silica gel 60 matrix
특징
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Analtech 11031
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
5 cm × 20 cm
레이어 두께
250 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Most rugged silica gel plates available.
기타 정보
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116484
법적 정보
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.