주요 문서
Z263133
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
동의어(들):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩193,967
₩193,967
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩193,967
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩193,967
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
캡 크기
38-400
조인트
Joints threaded neck (38-400)
무균
non-sterile
특징
graduations: no
with cap
with cap
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216941
용량
4 oz (125 mL)
직경 × 높이
54 mm × 95 mm
색상
amber
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)