Z263036
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 8 oz (250 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
동의어(들):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
크기 선택
₩119,669
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
About This Item
₩119,669
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
추천 제품
material
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
조인트
Joints threaded neck (24-400)
특징
with cap
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216809
용량
8 oz (250 mL)
직경 × 높이
60 mm × 136 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
특징 및 장점
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터