주요 문서
Z262935
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
동의어(들):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩151,032
₩151,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩151,032
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩151,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
조인트
Joints threaded neck (20-400)
특징
with cap
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216800
용량
2 oz (60 mL)
직경 × 높이
39 mm × 94 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
법적 정보
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)