주요 문서
Z256331
Wrap-it ties
L 7 1/2 in.
동의어(들):
tie wrap, wrap tie
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 EA
₩117,030
₩117,030
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
250 EA
₩117,030
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
₩117,030
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
파라미터
50 lb tensile strength
길이
7 1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Self-locking, one-piece nylon construction. Excellent for securing rubber septa to bottles and flask joints, attachment of tubing to hose barbs or glassware, and for closing plastic bags or drum liners. Use with Wrap-it tie installing tool.
Tear-off version is blue in color and is easily removed from septum with a quick pulling motion.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)