주요 문서
Z252972
Sigma-Aldrich
Enviro-Safe® thermometer
temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
특징
immersion level 76 mm
제조업체/상표
HB Instruments B60502-0200
온도 측정 범위
-20-150 °C
길이
305 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Enviro-Safe thermometers are serialized, calibrated with NIST (NBS) traceable standards, and include a Statement of Accuracy.
White glass with easy-to-read, non-hazardous, biodegradable, green liquid fill. 6.5 mm O.D. guaranteed accuracy: ±1 scale division below 105°C (221°F), ±1.5 scale divisions above 105°C (221°F), and ±2 scale divisions above 200°C (392 °F).
법적 정보
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)