특징
CSA approved
제조업체/상표
Branson 3510DTH
재고 정보
not available in EU
너비 × 깊이 × 높이
11 1/2 in. × 6 in. × 6 in.
탱크 용량
5.7 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These cleaners have impact-resistant plastic enclosures with recessed SS tanks for fewer spills and drips. Beakers or parts should not come into direct contact with bottom of cleaner tank.
Order accessory trays separately.
Order accessory trays separately.
- Standard models have a single control to activate ultrasonics and set a time limit
- Touch control on digital readout models permits setting and monitoring cleaning cycles up to 99 min, and displays solution temperature in °C
- A degas function is available on these models for immediate use at maximum efficiency
- All units have dependable solid-state circuitry
- Heater temperature 80°C
법적 정보
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.