주요 문서
Z243892
Sigma-Aldrich
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩217,413
₩217,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩217,413
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩217,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)