주요 문서
Z239127
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 86 mm × 128 mm × 25 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 EA
₩180,366
₩180,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
250 EA
₩180,366
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.71
₩180,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
oblong
polystyrene
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
너비 × 길이 × 높이
86 mm × 128 mm × 25 mm
접시 길이 × 너비
128 mm × 86 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)