주요 문서
Z225320
Sigma-Aldrich
Aldrich® SAFE-PURGE valve
manual
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
파라미터
<5 psi pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Aldrich SAFE-PURGE valves provide for safe, high-performance operation. Both the manual and automatic spring-loaded styles feature a durable PTFE metering valve.
  • Quick and efficient purging of reaction vessel which conserves expensive purge gases
  • Safely vents toxic gases from built-in oil bubbler
Used with purge gas pressure under 5 psi.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SAFE-PURGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)