주요 문서
Z217972
Supelco
Michel-Miller column coupling to end fittings
size 15 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
제조업체/상표
Ace Glass 584047
기술
LPLC: suitable
크기
15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE; for coupling column to end fittings of the same internal diameter. Size refers to inside diameter of threads. Includes two FETFE® O-rings.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)